Learn More
Methyl Vinyl Ketone, Stabilized ca 95%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 16221612
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Methyl Vinyl Ketone, Stabilized ca 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16221612
100 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 16221612
Marca: Thermo Scientific Acros 128001000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-94-4, 75-05-8, 64-19-7, 123-31-9, 7732-18-5
Formula molecolare C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Numero MDL MFCD00008777
InChI Key FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl ethenyl ketone, butenone, 2-butenone, methylene acetone, methyl vinyl ketone, vinyl methyl ketone, 3-butene-2-one, acetyl ethylene, methylvinylketon, 3-buten-2-oneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6570
ChEBI CHEBI:48058
IUPAC Name but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl vinyl ketone
Colore Brown to Colorless
Densità 0.8640 g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C
Punto d'infiammabilità -7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio ca. 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCOCH3
Indice di rifrazione 1.4100 to 1.4120
Quantità 100 mL
Fieser 01,697; 02,283; 05,464; 06,407; 07,247; 10,272; 12,329; 13,193
Gravità specifica 0.864
Stabilizzatore 0.7% acetonitrile max., 0.4 to 1.0% acetic acid, approx. 0.3% hydroquinone
Peso formulazione 70.09
Percent Purity ca. 95%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0393754 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025
Numero di lottoA0396192 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025
Numero di lottoA0408713 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025
Numero di lottoA0410305 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/10/2021 Catalog Number128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025
Numero di lottoA0414262 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/07/2021 Catalog Number128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl vinyl ketone, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
Titolo del prodotto
Methyl Vinyl Ketone, Stabilized ca 95%, Thermo Scientific Chemicals >