Learn More
Mettler Toledo™ pH Electrode Accessories: Flow-Through Cell
For use with Electrode U402-611-DPA
Marca:  Mettler Toledo™ 59904354
622.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10085621
  • 641.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For electrode LoT402-611, thermostatable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Electrode U402-611-DPA
Flow Cell
Titolo del prodotto
Mettler Toledo™ pH Electrode Accessories: Flow-Through Cell > Flow-Through Cell for Electrode LoT402-611, Thermostatable