Learn More
Thermo Scientific™ Microtiter Tube Plug Strip
Seal 1.2mL microtiter tubes tightly for storage using these polyethylene plug strips.
Marca: Thermo Scientific™ 3425-11
20.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Seal 1.2mL microtiter tubes tightly for storage by using Thermo Scientific™ Microtiter Tube Plug Strips.
- LDPE non-autoclavable
- Eight-plug strips can be easily cut apart for individual samples
- Available sterile and nonsterile
Specifica
8-cap Strip | |
Striscia di chiusura con 8 tappi per provette per microtitolazione da 1.2 ml | |
Incolore | |
120/Pk., 5/Cs. | |
Plug Strips |
Not Autoclavable | |
LDPE | |
10 sacchetti sigillati di dodici strisce di 8 tappi/unità, 5 unità/contenitore | |
Sterile |