Learn More
Milnacipran hydrochloride, Tocris Bioscience™ Codice prodotto.: 18792574
Milnacipran hydrochloride, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18792574
10 mg
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Codice prodotto. 18792574
Marca: Tocris Bioscience 3286/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
5-HT and NA reuptake inhibitor (SNRI)
Orally active 5-HT and noradrenalin re-uptake inhibitor (SNRI) (IC50 values are 203 and 100 nM respectively) that displays no affinity at a range of other receptors. Causes adaptive changes to α1-adrenergic and 5-HT2A serotonergic systems when administered repeatedly. Exhibits antidepressive and antinociceptive activities in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101152-94-7
Formula molecolare C15H23ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 282.812
InChI Key XNCDYJFPRPDERF-LKNSGBSQSA-N
Sinonimo dalcipran, ixel, rac-milnacipran hydrochloride, 1r,2s-rel-2 aminomethyl-n,n-diethyl-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide, monohydrochloride, 2s-2-aminomethyl-n,n-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide hydrochlorideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 45039934
IUPAC Name (2S)-2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide;hydrochloride
SMILES CCN(CC)C(=O)C1(CC1CN)C2=CC=CC=C2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Milnacipran hydrochloride
Quantità 10 mg
Peso formulazione 282.81
Percent Purity >99%
Titolo del prodotto
Milnacipran hydrochloride, Tocris Bioscience™ >