Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici multicanale MLINE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Estrema precisione nelle applicazioni di pipettaggio lunghe in serie. Il pipettatore meccanico multicanale Sartorius mLINE™ è la scelta più avanzata ed ergonomica per operatori che devono eseguire pipettaggi manuali ripetitivi di alta qualità. I modelli multicanale coprono la gamma completa di volumi da 0.1 μl a 10 ml.
Marca:  Sartorius 725220
1116.09 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24315" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10681993
  • 1515.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Highly advanced mechanical pipette provides effortless accuracy and precision
  • Consistent results, even in long pipetting series
  • Optiload mechanism for perfect tip sealing and effortless tip ejection
  • Minimized risk of contamination with Safe-Cone Filters and full autoclavability
  • One-step volume setting with volume locking button prevents accidental volume change
  • Thermal insulation of internal components improves accuracy
  • High chemical and UV resistance
Lightweight, comfortable and easy to use
  • Frequently recommended by Health and Safety Officers
  • Excellent ergonomics to protect from repetitive strain injuries to the hand, arm and shoulder
  • Exceptionally light pipetting and filter tip ejection forces needed
  • Clear, easy-to-read display with large numbers and small increments
  • Volume range color-coding for easy pipetter and tip selection
  • Easy to maintain; only 2-3 parts to disassemble and clean
Certifications
Marcatura CE
Servizi
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Da 4 a 1.5%
Sartorius Tips
Reusable
Polypropylene
mLINE
Non-sterile
Da 0.5 a 10 μl
0.01 μl
2 anni
ISO 9001/13485, ISO 14001
Yes
Viola
Ergonomic
12
No
Mechanical Pipette
Ergonomico
Da 4.00 a 1.00
Gray
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Sartorius Pipettatori meccanici multicanale MLINE™ > 12-Channel; Range: 0.5 to 10μL; Purple