Learn More
UVP Multiple Ray Lamp
Marca: UVP 95-0313-02
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
115 V | |
365/254 nm | |
Five tubes | |
Multiple Ray Lamp |
8 W | |
White | |
MRL-58 |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
UVP Multiple Ray Lamp > Model: MRL-58; Voltage: 115V