Learn More
Fisherbrand™ Sistema per gel orizzontale MultiSUB Mini
Consumo ridotto di gel e tampone grazie alle dimensioni contenute dell'unità. Il sistema per gel orizzontale Fisherbrand™ MultiSUB Mini include divisori e una guida al caricamento.
Marca:  Fisherbrand™ FMSMINIDUO
Codice prodotto. 11863303
  • 402.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Dotato di vassoi per gel da 70 mm x 70 mm e da 70 mm x 100 mm
  • Economici con bassi volumi di gel e tampone
  • Ingombro ridotto 
Specifica
Specifica
32 campioni (max., per vassoio da 70 mm x 70 mm); 64 campioni (max., per vassoio da 70 mm x 100 mm)
Vassoi per gel da 70 mm x 70 mm e da 70 mm x 100 mm
210 x 90 x 90 mm
70 x 70 mm
225 ml
Videos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    • Fisherbrand - Meet the Family
      Fisher Scientific's private label product line, Fisherbrand™, offers customers a broad selection of laboratory supplies & consumables, covering a range of applications such as pH & electrochemistry, stirring & mixing, centrifugation, liquid handling,
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Meet the Family
      Certificati
      Vedi i prodotti accessori
      Titolo del prodotto
      Fisherbrand™ Sistema per gel orizzontale MultiSUB Mini > Length: 210mm