Descrizione
- Dotato di vassoi per gel da 200 x 100 mm e da 200 x 200 mm
- Disponibile anche da 200 x 250 mm
- Massimo 550 campioni
- Volumi di tampone ridotti
- Ideale per separazioni estese
- Stampato a iniezione
- Progettato principalmente per separare numeri elevati di campioni da PCR o clonazione.
Specifica
Fino a 550 campioni | |
Compatibile con vassoi per gel da 200 x 250 mm | |
Vassoi per gel da 200 x 100 mm e da 200 x 200 mm |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
-
Fisherbrand Meet the Family
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Sistema per gel orizzontale Maxi > Length: 230mm