Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles
I flaconi per centrifuga in PPCO Nalgene™ Thermo Scientific™ con flangia di tipo Tri-Clamp sono indicati per il trasferimento asettico di fluidi biofarmaceutici o per applicazioni di campionamento.
Marca: Thermo Scientific™ 3120-1010
91.99 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I flaconi in Nalgene™ Thermo Scientific™ con flangia di tipo Tri-Clamp sono indicati per il trasferimento asettico di fluidi biofarmaceutici o per applicazioni di campionamento. Flaconi per centrifuga in PPCO modellati in copolimero di polipropilene trasparente. Ideali per la raccolta di cellule, il pelleting e la purificazione delle proteine in grandi volumi, questi flaconi semitrasparenti sono autoclavabili e hanno eccellenti proprietà di resistenza meccanica.
- For low- to moderate-speed centrifugation of biological and chemical samples
- Polypropylene sealing caps assemblies available for 250mL (DS3131-0038) and 1000mL (DS3132-0063) sizes for added leakproof† assurance at higher speeds and fill volumes
Specifica
1000 mL | |
Semitrasparente | |
16 | |
1000 ml | |
No | |
Rotondo | |
Centrifuge Bottle | |
Polipropilene (PP) | |
Screw Cap |
33,81 once | |
Copolimero di polipropilene (PPCO) | |
4 | |
Autoclavable | |
7,100 x g (per l'uso con rotori IEC) | |
168.4 mm | |
IEC Rotors | |
97.7 mm | |
No |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423066 | Certificato di conformità | 06/04/2025 | 3120-1010 |
1422852 | Certificato di conformità | 21/02/2025 | 3120-1010 |
1404988 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 3120-1010 |
1411875 | Certificato di conformità | 28/10/2024 | 3120-1010 |
1407751 | Certificato di conformità | 28/06/2024 | 3120-1010 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.