Learn More
Thermo Scientific™ Beute Nalgene™ in PETG monouso, fondo con frangiflutti: sterili
Fiasche monouso che consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire contaminazioni; ideali per sospensione di colture cellulari, preparazione di terreni, miscelazione e conservazione.
Marca:  Thermo Scientific™ 4113-2800
126.00 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10750664
  • 168.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
† Le convalide vengono fornite ai clienti come documentazione di supporto durante il processo di convalida del prodotto. Queste informazioni confidenziali possono essere richieste a: rocregsupportthermofisher.com. Dopo l'invio della richiesta, verrà inviata un accordo di confidenzialità da compilare.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Le fiasche di Erlenmeyer in PETG monouso a fondo piatto Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire le contaminazioni; sono ideali per la sospensione di colture cellulari, la preparazione, la miscelazione e la conservazione di terreni. Il PETG trasparente è robusto e resistente agli urti e migliora la sicurezza personale. Tutte le misure sono disponibili con o senza sfiato.
Features:
  • Sterile and single use to reduce contamination risk
  • Collapses when autoclaved to reduce bio hazardous waste
  • Graduated for quick volume assessment
  • Excellent validation support: Validation binder available upon request†
Note:
† Validation binders are available to customers as support documentation during your product validation process. This confidential information can be requested at: rocregsupport@thermofisher.com. Following your request submission, a Confidentiality Agreement will be forwarded to you for completion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
95 oz.
PETG
1
Nessuno
Single-use
Wide
Con frangiflutti
70 mm
2800 mL
4
Fernbach
Not Autoclavable
Yes
Sterile
Solid, non-vented
Documenti
Schematics & Diagrams
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1372122 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number4113-2800
Numero di lotto1321899 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number4113-2800
Numero di lotto1404386 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number4113-2800
Numero di lotto1404386 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/04/2024 Catalog Number4113-2800
Numero di lotto1372122 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/10/2022 Catalog Number4113-2800
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Beute Nalgene™ in PETG monouso, fondo con frangiflutti: sterili > Sterile PETG Fernbach Flask; 2800mL; Baffled Bottom; White Non-vented Closure
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.