Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS reagent Codice prodotto.: 11350508
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS reagent
Codice prodotto. 11350508
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11350508
Marca: Thermo Scientific Chemicals 043846.22
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reagent for determination of amino acids and amine containing compounds, as an intermediate.Ninhydrin is used for the determination of amino groups in amino acids, peptides and proteins. It finds application in forensic science for the analysis of latent fingerprints on porous surfaces such as paper. It is also used in thin layer chromatography (TLC) to monitor the progress of chemical reactions. In Kaiser test, it plays an important role to monitor the deprotection in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Reagent for determination of amino acids and amine containing compounds, as an intermediate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 485-47-2
Formula molecolare C9H6O4
Molecular Weight (g/mol) 178.143
Numero MDL MFCD00003791
InChI Key FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC Name 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ninhydrin
Punto di fusione 251°C (decomposition)
Beilstein 1910963
Indice di Merck 14,6554
Informazioni di solubilità Soluble in water,acetone,ethanol,and methanol; Slightly soluble in chloroform and ether.
Peso formulazione 178.14
Grado ACS
Sensibilità Light sensitive
Colore Brown to Yellow
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN07L070 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/02/2025 Catalog Number043846.36,043846.14,043846.22
Numero di lottoZ16K031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2025 Catalog Number043846.14,043846.36,043846.22
Numero di lottoM20L016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/01/2025 Catalog Number043846.14,043846.36,043846.22
Numero di lottoX28K031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/11/2024 Catalog Number043846.14,043846.36,043846.22
Numero di lottoU21K029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/09/2024 Catalog Number043846.14,043846.36,043846.22
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS reagent >