Learn More
Fisherbrand™ Guanti monouso in nitrile DPI Cat III
Questi guanti Fisherbrand non sterili offrono un'eccellente protezione per un'ampia gamma di applicazioni e uso generico mentre le superfici testurizzate delle dita offrono una presa ottimale.
27.75€ - 29.20€
Specifica
Content And Storage | Durata di conservazione 5 anni |
---|---|
Applicazioni | Laboratorio |
AQL | 1.5 |
Colore | Blu indaco |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17112192
|
Fisherbrand™
FB35MDBXS |
XS | N/A | |||||||
17192182
|
Fisherbrand™
FB35MDBS |
S | N/A | |||||||
17182182
|
Fisherbrand™
FB35MDBM |
M | N/A | |||||||
17172182
|
Fisherbrand™
FB35MDBL |
L |
27.75€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 02-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17102192
|
Fisherbrand™
FB35MDBXL |
XL | N/A | |||||||
Descrizione
- DPI categoria III
- Colore blu indaco
- Nitrile
- Ambidestri
- Polsino arrotolato
- Polpastrelli testurizzati
- non in polvere
- Per uso generico
- Resistenti agli agenti chimici
- Monouso
- Non sterili
Specifica
Durata di conservazione 5 anni | |
1.5 | |
Single-use | |
Ambidestri | |
0.06 to 0.09 mm | |
0.05 to 0.08 mm (Cuff) | |
Con bordino |
Laboratorio | |
Blu indaco | |
0.08 to 0.14 mm | |
Nitrile | |
Non-sterile | |
Unisex |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Guanti monouso in nitrile DPI Cat III