Learn More
Thermo Scientific™ Codificatori a colori per chiusure di fiale criogeniche
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
Marca: Thermo Scientific™ 5045-0002
13.51 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24325" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
- ™™ Available in 5 colors
- ™™ Available in 10 colors or as an assortment.
Specifica
Codifica a colori | |
Polycarbonate | |
100/Pk., 500/Cs. |
Giallo | |
Nalgene | |
Codificatori per provette criogeniche |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1417357 | Certificato di conformità | 14/11/2024 | 5045-0002 |
1412428 | Certificato di conformità | 28/08/2024 | 5045-0002 |
1405299 | Certificato di conformità | 21/04/2024 | 5045-0002 |
1401722 | Certificato di conformità | 28/02/2024 | 5045-0002 |
1393606 | Certificato di conformità | 13/10/2023 | 5045-0002 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.