Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems
GREENER_CHOICE
Take cryostorage to the next level with this vial system featuring 2D barcode tubes in standard microplate format racks for benchtop use or automated applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 374220
756.00 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10588779
  • 1050.00€ / pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Trasparente
Polipropilene (tappo)
Codice a barre 2D
Cryobank
Rack con laccetto di blocco con coperchio, 48/480
480
5 ml
Sterile
Codice 2D
Clear (Closure)
48
Nunc™
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1419395 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data17/01/2025 Catalog Number374220
Numero di lotto1415592 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/11/2024 Catalog Number374220
Numero di lotto1403866 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/04/2024 Catalog Number374220
Numero di lotto1383163 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/05/2023 Catalog Number374220
Numero di lotto1370128 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data07/09/2022 Catalog Number374220
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems > Nunc Cryobank 5.0mL, 2D barcoded, w/Clear cap, 10 racks of 48/case, latch racks, Sterile