Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems
GREENER_CHOICE
Take cryostorage to the next level with this vial system featuring 2D barcode tubes in standard microplate format racks for benchtop use or automated applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 374222-BR
586.08 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15523714
  • 814.00€ / pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Nunc Cryobank 5.0 mL, non-coded screwtop tubes w/caps, 10 barcoded latch racks of 48 tubes/case, sterile
5 mL
Non-coded Cryobank Vial System
Cryobank
10 racks of 48/case
Clear
Sterile
None
Clear (Closure)
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1286340 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/12/2024 Catalog Number374222-BR
Numero di lotto1409846 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data30/10/2024 Catalog Number374222-BR
Numero di lotto1370127 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/09/2022 Catalog Number374222-BR
Numero di lotto1354424 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/07/2022 Catalog Number374222-BR
Numero di lotto1310245 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data22/05/2021 Catalog Number374222-BR
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems > Nunc Cryobank 5.0mL, non-coded, w/Clear cap, 10 racks of 48/case, 1D/2D barcoded latch racks, Sterile