Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes can be opened and closed with one hand due to a proprietary hinged-cap system. The tubes feature an ergonomic design, and are compatible with both fixed-angle and swing bucket centrifuge rotors.
Marca:  Thermo Scientific™ 362695NS
259.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16545010
  • 305.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
15 mL
500
In rack
Conico
Yes
8500 x g
Polypropylene
50
Non-sterile
Conical
Centrifuge Tube
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoMEZ0010000030 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data13/04/2025 Catalog Number362695NS
Numero di lotto1421001 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data22/01/2025 Catalog Number362695NS
Numero di lotto1416577 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data14/12/2024 Catalog Number362695NS
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes > 15 mL, Non-sterile, Racked