Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes
A full range of quality serological pipettes to support each stage of cell culture research
Marca:  Thermo Scientific™ 170356N
35.34 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16430901
  • 84.15€ / pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Yes
Serological Pipette, 5 year shelf life
Sterile
Individual Paper/Plastic Wrap
Rnase and DNase free, human DNA free, non-cytotoxic, non-pyrogenic
Polystyrene
100/Pk., 200/Cs.
10 mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoBD02004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2024 Catalog Number170356N
Numero di lottoBC11004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/01/2024 Catalog Number170356N
Numero di lottoBC08004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/01/2024 Catalog Number170356N
Numero di lottoBB11004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/07/2023 Catalog Number170356N
Numero di lottoBB10004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/02/2023 Catalog Number170356N
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Discover how you can maximise your savings and boost your research to the next level with our top-of-the-line Gibco and Thermo Scientific products.
    Codice sconto: 24071
    Scade2025-06-30
    Days
    83
    Hours
    12
    Minutes
    54
    Seconds
    3
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    22
    Hours
    12
    Minutes
    54
    Seconds
    3
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes >