Learn More
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ 96-Well, Nunclon Sphera-Treated, U-Shaped-Bottom Microplate
Click to view available options
No. of Wells:
96
N. per confezione:
1 Microplate
5 Microplates
N. per custodia:
50 Microplates
8 Microplates
Descrizione
Più valore al proprio lavoro. ™™™ Offered in single or multi-dish formats.
Significant qualities of the Nunclon Sphera culture surface:
Optimizing spheroid formation
- Consente alle cellule di crescere in sospensione e non richiede praticamente alcuna adesione cellulare
- Supports many different cell types and their ability to generate spheroids
- Enables consistent, repeatable cell growth
Promoting formation of embryoid bodies (EB)
- Garantisce una qualità superiore per la formazione di corpi embrioidi di cellule staminali pluripotenti con una minima differenziazione spontanea
- Resultant cells able to differentiate into all three germ layers
Specifica
Specifica
Descrizione | Nunclon Sphera 96U-well plate, case of 8 |
Materiale | Polystyrene |
Volume (sistema metrico) pozzetto | μ |
Tipo | Micropiastra per colture cellulari |
Quantità | 8/Cs. |
N. per confezione | 1 Microplate |
N. per custodia | 8 Microplates |
Colore | Trasparente |
Trattamento superficiale | Nunclon Sphera-Treated |
Sterilità | Sterili |
Vedi altri risultati |
Documenti
Scientific Resources
Posters
Poster: Establishing and Functional Characterization of 3D Neural Spheroid Models from Monolayer Expanded NSCs
Dimensione file: 1.3 MB
Poster: New and improved cellular health evaluation of 2D and 3D cellular models using microplate reader assays
Dimensione file: 1.1 MB
Poster: Primary Human Hepatoctye 3D Spheroids for Studying Hepatic Function and Drug Toxicity
Dimensione file: 605.8 kB
Poster: Evaluating antibody-mediated cellular cytotoxicity and potency of antibody-drug conjugates within three-dimensional tumor models
Dimensione file: 1.2 MB
Poster: Optimization of HepaRG Workflow for Use in 3D Spheroid Models
Dimensione file: 1.4 MB
Poster: In-vitro evaluation of primary animal hepatic function using a 3D-spheroid culture system
Dimensione file: 544.3 kB
Application Notes
Application Note: Generation of MCF7 spheroids in serum-free conditions
Dimensione file: 661.6 kB
Application Note: Embryoid body formation in Nunclon Sphera plates
Dimensione file: 204.6 kB
Brochures
Nunclon Sphera Flasks, Dishes and Microplates Brochure
Dimensione file: 2.5 MB
Application Note: Harnessing new dimensions in your research
Dimensione file: 2.4 MB
Reference Materials
BioProbes article: Tools for 2D and 3D neuronal cell culture
Dimensione file: 315.7 kB
Product Information
Schematics & Diagrams
Product drawing: 174925 Roskilde
Dimensione file: 536.2 kB
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
312501 | Certificato di conformità | 31/03/2025 | 174925 |
312409 | Certificato di conformità | 19/02/2025 | 174925 |
312406 | Certificato di conformità | 17/01/2025 | 174925 |
312408 | Certificato di analisi | 15/01/2025 | 174925 |
312404 | Certificato di analisi | 09/01/2025 | 174925 |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ 96-Well, Nunclon Sphera-Treated, U-Shaped-Bottom Microplate >