Learn More
Thermo Scientific™ Micropiastre Nunclon™ Sphera™, piastra da 96 pozzetti a F
BIOPHARMA
Marca:  Thermo Scientific™ 174927
186.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15237905
  • 226.00€ / pezzi 8
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Make your most valuable work your best work. Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Microplates feature a superior cell culture surface with demonstrated performance that elevates stem cell and cell culture research. Offered in round and flat-bottom 96-well formats.
Significant qualities of the Nunclon Sphera culture surface:
Optimizing spheroid formation
  • Allows cells to grow in suspension with virtually no cell attachment
  • Supports many different cell types and their ability to generate spheroids
  • Enables consistent, repeatable cell growth
Growing 3D cancer cultures
  • Minimizes variability and supports the consistent formation of cancer spheroids that simulate the 3D structures of tumor growth, providing a better model system for studying tumor cell progression and efficacy of anticancer agents in vitro
Promoting formation of embryoid bodies (EB)
  • Demonstrates superior quality for embryoid body formation of pluripotent stem cells with minimal spontaneous differentiation
  • Resultant cells able to differentiate into all three germ layers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nunclon Sphera 96F-well plate, case of 8
400 μL
Case of 8
8
Nunclon Sphera-Treated
96
8 x 12
1/Pk., 8/Cs.
Polystyrene
Microplate
1
Clear
Sterile
<
Nunc™
Flat
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto322402 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/04/2025 Catalog Number174927
Numero di lotto322404 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/02/2025 Catalog Number174927
Numero di lotto322401 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/02/2025 Catalog Number174927
Numero di lotto322301 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/12/2024 Catalog Number174927
Numero di lotto322403 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/01/2025 Catalog Number174927
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Micropiastre Nunclon™ Sphera™, piastra da 96 pozzetti a F > Microwell 96F-Well Plate, Flat Bottom, Well Volume 400μL