Learn More
Corning™ Micropiastra a bassissima adesione a fondo arrotondato trasparente Costar™ a 96 pozzetti
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
L'idrogel a legame covalente riduce l'adesione cellulare, l'assorbimento di proteine, l'attivazione di enzimi e l'attivazione cellulare. Le micropiastre a bassissima adesione trasparenti Corning™ da 96 pozzetti consentono la trasduzione lentivirale di cellule umane progenitrici di osteoclasti.
Marca:  Corning™ 7007
471.36 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10023683
  • 650.00€ / pezzi 24
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Superficie a bassissima adesione con idrogel a legame covalente che riduce al minimo l'adesione cellulare, l'assorbimento delle proteine, l'attivazione degli enzimi e l'attivazione cellulare.
  • La superficie è non citotossica, biologicamente inerte e non degradabile
  • Fondo sferico con volume totale di 330μ l
  • Volumi di lavoro consigliati da 75 a 200μ l
  • Coperchi non reversibili, con anelli anticondensa per ridurre la contaminazione
  • Sterilizzazione con raggi gamma e certificazione di apirogenicità.
  • Singoli codici alfanumerici per l'identificazione dei pozzetti
  • Confezioni singole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
0.32 cm2
A bassissima adesione
Polistirene
Da 75 a 200 μl
A bassissima adesione
Coperchi
Con coperchio
8 x 12
Trasparente
96
Sterili
circolare
24/scatola
Documenti
Product Information
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto32424042 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data07/04/2025 Catalog Number7007
Numero di lotto32324025 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data05/04/2025 Catalog Number7007
Numero di lotto32024021 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data01/04/2025 Catalog Number7007
Numero di lotto31324044 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data25/03/2025 Catalog Number7007
Numero di lotto31124022 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data19/03/2025 Catalog Number7007
Titolo del prodotto
Corning™ Micropiastra a bassissima adesione a fondo arrotondato trasparente Costar™ a 96 pozzetti > 96-well; 330μL