Learn More
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11313097
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11313097
25 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11313097
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13470.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate is used as used for solid-phase peptide synthesis. It is also used to study ten different phosphonium and uronium salt-based coupling reagents, which are used to synthesize four peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate is used as used for solid-phase peptide synthesis. It is also used to study ten different phosphonium and uronium salt-based coupling reagents, which are used to synthesize four peptides.
Solubility
Soluble in acetonitrile (100 mg/ml, clear, colorless), DMF (160.55 mg/ml, clear), and water (3 mg/ml at 20°C).
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature is 2-8°C. Sensitive to light and moisture. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 125700-67-6
Formula molecolare C11H16BF4N5O
Molecular Weight (g/mol) 321.09
Numero MDL MFCD00077413
InChI Key JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tbtu, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 2733207
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+](C)C
Specifica
Materiale o nome chimico O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Punto di fusione 195°C to 198°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 7066325
Informazioni di solubilità Soluble in acetonitrile (100mg/ml,clear,colorless),DMF (160.55mg/ml,clear),and water (3mg/ml at 20°C).
IUPAC Name [benzotriazol-1-yloxy(dimethylamino)methylidene]-dimethylazanium;tetrafluoroborate
Peso formulazione 321.08
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoC15X042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/11/2024 Catalog NumberL13470.03,L13470.14,L13470.06
Numero di lotto10247168 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/07/2023 Catalog NumberL13470.03,L13470.14,L13470.06,L13470
Numero di lotto10137586 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL13470.03,L13470.14,L13470.06
Numero di lottoC26T026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL13470.03,L13470.14,L13470.06
Numero di lottoF17T014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL13470.03,L13470.14,L13470.06
Titolo del prodotto
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >