Learn More
OHAUS™ Accessori per analizzatori di umidità MB35 e MB45: Tamponi in fibra di vetro
Accessorio per l'utilizzo con analizzatori di umidità MB35 e MB45.
Marca:  OHAUS™ 80850087
65.72 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11894762
  • 79.30€ / pezzi 200
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • Forma: rotonda
  • Confezione da 200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Bilancia per umidità MB35 e MB45
Fibra in vetro
Tampone
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    25
    Hours
    18
    Minutes
    49
    Seconds
    54
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
OHAUS™ Accessori per analizzatori di umidità MB35 e MB45: Tamponi in fibra di vetro > Glass Fiber Pads for MB35, MB45, MB27, MB90 and MB120 Moisture Analyzers