Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite, filettatura 8-425, imboccatura stretta
Fiale standard per GC e HPLC.
Marca:  Fisherbrand™ 11 09 0210
15.02 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11565874
  • 16.25€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fiale standard per GC e HPLC
  • Particolarmente indicate per strumenti VWR (Merck™)/Hitachi, grande varietà di microinserti
  • Fiale e sigilli disponibili anche come kit 2 in 1
  • L'apertura di dimensioni ridotte richiede microinserti con un diametro di 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Trasparente
Vetro
Collo a vite
< 110 µl
Fondo piatto
100
No
11.6 mm
GC, HPLC
CleanPack, scatola in polipropilene
1.5 ml
32 mm
ND8
SDS
Documenti Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    25
    Hours
    23
    Minutes
    11
    Seconds
    36
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.
    Codice sconto: 24127
    Scade2025-05-31
    Days
    56
    Hours
    23
    Minutes
    11
    Seconds
    36
    nuova offerta
    Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite, filettatura 8-425, imboccatura stretta > Clear ,flat bottom,1.5ml