Learn More
Thermo Scientific™ Elettrodo pH Orion™ 8103BNUWP ROSS Ultra™
Top-performance, semi-micro pH electrodes to measure samples as small as 0.2 mL
Marca: Thermo Scientific™ 8103BNUWP
429.13 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
electrode storage solution, 475 ml, pH electrode cleaning solution C, 30 ml and 12 mm electrode
storage bottle
Specifica
Elettrodo combinato con corpo in vetro a punta semi-micro; 165 x 6 mm | |
Ceramica | |
0 to 14 | |
Elettrodo pH | |
Bottiglia da 60 ml di soluzione di riempimento elettrodo Orion ROSS | |
0.01 | |
2 anni |
WP-BNC impermeabile | |
Glass Body | |
°° | |
3M KCl | |
ROSS | |
°° |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now