Learn More
Wilmad-LabGlass™ Provette NMR a parete sottile ad alta produttività
Dotate di campanatura media di 60 micron per garantire la chiarezza dello spettro per campioni di molecole piccole (MW<250) fino a 600 MHz. Le provette NMR ad alta produttività a parete sottile Wilmad sono progettate per l'uso ordinario nella maggior parte degli spettrometri NMR a campo medio-basso.
Marca:  Wilmad-LabGlass™ 66999-5700
112.59 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15309038
  • 168.00€ / 100 confezioni
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • I valori di campanatura e concentricità elencati corrispondono al TIR (Total Indicator Reading)
  • Per l'uso ordinario in spettrometri NMR a campo medio-basso
  • Una delle migliori tolleranze di diametro esterno del settore
  • Tenuta garantita nello spinner
  • In vetro ASTM E438 Tipo 1 Classe B
  • Ispezione al 100% per verificare la presenza di difetti superficiali e le dimensioni fisiche al fine di garantire il successo degli esperimenti
  • Codici WG-1000-4-SJ e WG-1000-7-SJ forniti con tappi autentici Bruker SampleJet, tutti gli altri con tappo per NMR monouso
Nota: Per gli esperimenti di NMR che comportano raffreddamento, riscaldamento, campioni biologici, multidimensionalità, multinuclearità o tecniche DNP, fare riferimento alle provette NMR Wilmad Precision.
Specifica
Specifica
60 μm
ASTM E438 vetro tipo 1 classe B
Tappo NMR monouso
High-throughput
0.43 mm
WG-1000-7
178 mm
Provette per NMR
4.94665 ± 0.01905 mm
7 in
100/confezione
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Browse exclusive prices for our academic customers
    Codice sconto: 25081
    Scade2025-12-31
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    17
    Hours
    17
    Minutes
    24
    Seconds
    7
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Wilmad-LabGlass™ Provette NMR a parete sottile ad alta produttività > High-Throughput, Length: 178mm, 100/pk