Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi di tampone pH Orion™
Esecuzione di calibrazioni del pH accurate e riproducibili con flaconi di tampone pH Thermo Scientific™ Orion™ codificati a colori.
Marca: Thermo Scientific™ 9116860
55.49 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Esecuzione di calibrazioni del pH accurate e riproducibili con flaconi di tampone pH Thermo Scientific™ Orion™ codificati a colori. I tamponi a pH 4,01, 5,00, 7,00 e 10,01 sono codificati a colori, per un uso semplificato. Tutti i tamponi pH Orion sono tracciabili ai materiali di riferimento standard NIST™.
- ™
- Manufactured under ISO 9000 quality standards
Specifica
pH Buffer, bottles | |
Orion pH 1.68 buffer, 5x60mL bottles | |
pH Meter and Electrode | |
Liquid | |
pH Buffer | |
Flacone |
Incolore | |
Accurate pH calibrations and NIST traceability, portable and field analysis | |
1.68 ± 0.01 pH | |
5 x 60 mL | |
Water, Potassium Tetroxalate | |
Yes |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.