Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi di tampone pH Orion™
Esecuzione di calibrazioni del pH accurate e riproducibili con flaconi di tampone pH Thermo Scientific™ Orion™ codificati a colori.
20.30€ - 74.67€
Specifica
Materiale o nome chimico | Tampone per pH, flaconi |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | pHmetro ed elettrodo |
Forma fisica | Liquid |
Tracciabilità a NIST | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10520164
|
Thermo Scientific™
910168 |
475 ml | 1.68 ± 0.01 pH |
25.93€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11727807
|
Thermo Scientific™
9116860 |
5 x 60 mL | 1.68 ± 0.01 pH |
58.59€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10213021
|
Thermo Scientific™
910110 |
475 ml | 10.01 ± 0.02 pH |
20.30€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10136470
|
Thermo Scientific™
911060 |
5 x 60 mL | 10.01 ± 0.02 pH |
55.68€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10114234
|
Thermo Scientific™
910112 |
475 ml | 12.46 ± 0.03 pH |
25.14€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11717807
|
Thermo Scientific™
911260-WA |
5 x 60 mL | 12.46 ± 0.03 pH |
74.67€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10759161
|
Thermo Scientific™
910104 |
475 ml | 4.01 ± 0.01 pH |
21.11€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11787797
|
Thermo Scientific™
910460 |
5 x 60 mL | 4.01 ± 0.01 pH |
57.91€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11772797
|
Thermo Scientific™
910105 |
475 mL | 5.00 ± 0.02 pH |
23.52€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11762817
|
Thermo Scientific™
910686 |
475 ml | 6.86 ± 0.01 pH |
35.68€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11737807
|
Thermo Scientific™
916860 |
5 x 60 mL | 6.86 ± 0.01 pH |
61.41€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10653951
|
Thermo Scientific™
910107 |
475 ml | 7 |
21.11€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11797797
|
Thermo Scientific™
910760 |
5 x 60 mL | 7.00 ± 0.01 pH |
57.91€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11722827
|
Thermo Scientific™
910918 |
475 ml | 9.18 ± 0.01 pH |
26.53€
475mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11747807
|
Thermo Scientific™
9191860 |
5 x 60 mL | 9.18 ± 0.01 pH |
66.33€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Esecuzione di calibrazioni del pH accurate e riproducibili con flaconi di tampone pH Thermo Scientific™ Orion™ codificati a colori. I tamponi a pH 4,01, 5,00, 7,00 e 10,01 sono codificati a colori, per un uso semplificato. Tutti i tamponi pH Orion sono tracciabili ai materiali di riferimento standard NIST™.
Tutti i flaconi di tamponi pH Orion comprendono tabelle di pH/temperature stampate sulle etichette, per calibrazioni accurate e tracciabilità a NIST. Fabbricati in conformità con gli standard di qualità ISO 9000.
Codici colore dei tamponi:
- tampone a pH 4,01 rosa
- tampone a pH 5,00 arancione
- tampone a pH 7,00 giallo
- tampone a pH 10,01 blu
I tamponi sono disponibili in flaconi da 475 ml (1 pinta), 5 flaconi portatili da 60 ml (2 oz.), comodi kit di tamponi All-in-One, Cubitainer da 19 l (5 gall.) e buste monouso.
Specifica
Tampone per pH, flaconi | |
pHmetro ed elettrodo | |
Liquid | |
Sì |
Sicurezza e movimentazione
- pH 1.68 Buffer
Avvertenza
- Pericolo||Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium Tetroxalate
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.