Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi di tampone pH Orion™
Esecuzione di calibrazioni del pH accurate e riproducibili con flaconi di tampone pH Thermo Scientific™ Orion™ codificati a colori.
Marca:  Thermo Scientific™ 9191860
63.01 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24370" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11747807
  • 66.33€ / pezzi 5
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Esecuzione di calibrazioni del pH accurate e riproducibili con flaconi di tampone pH Thermo Scientific™ Orion™ codificati a colori. I tamponi a pH 4,01, 5,00, 7,00 e 10,01 sono codificati a colori, per un uso semplificato. Tutti i tamponi pH Orion sono tracciabili ai materiali di riferimento standard NIST™.
All Orion pH Buffer Bottles have pH/temperature tables printed on the labels for accurate calibrations and NIST traceability. Manufactured under ISO 9000 quality standards.
Buffer Color Codes:
  • pH 4.01 buffer is pink
  • pH 5.00 buffer is orange
  • pH 7.00 buffer is yellow
  • pH 10.01 buffer is blue
The buffers are available in pint (475mL) bottles, portable five packs of 2 oz. (5 x 60mL) bottles, convenient All-in-One buffer kits, 5 gallon (19L) Cubitainers™ and single-use pouches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
pH Buffer, bottles
Orion pH 9.18 buffer, 5x60mL bottles
pH Meter and Electrode
Liquid
pH Buffer
Flacone
Colorless
Accurate pH calibrations and NIST traceability, portable and field analysis
9.18 ± 0.01 pH
5 x 60 mL
Water, Sodium Borate
Yes
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoCO1A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/01/2025 Catalog Number9191860
Numero di lottoCZ1 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2024 Catalog Number9191860
Numero di lottoBS1 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/08/2023 Catalog Number9191860
Numero di lottoBW2 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/05/2023 Catalog Number9191860
Numero di lottoAY1A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/03/2022 Catalog Number9191860
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Flaconi di tampone pH Orion™ > pH 9.18 Buffer, 5 x 60mL
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.