Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi di tampone pH Orion™
Esecuzione di calibrazioni del pH accurate e riproducibili con flaconi di tampone pH Thermo Scientific™ Orion™ codificati a colori.
Marca: Thermo Scientific™ 910760
47.84 EUR valido fino al 2025-02-13
Usa il codice promo "24126" per avere il tuo prezzo promozionale.
52.90 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Esecuzione di calibrazioni del pH accurate e riproducibili con flaconi di tampone pH Thermo Scientific™ Orion™ codificati a colori. I tamponi a pH 4,01, 5,00, 7,00 e 10,01 sono codificati a colori, per un uso semplificato. Tutti i tamponi pH Orion sono tracciabili ai materiali di riferimento standard NIST™.
All Orion pH Buffer Bottles have pH/temperature tables printed on the labels for accurate calibrations and NIST traceability. Manufactured under ISO 9000 quality standards.
Buffer Color Codes:
- pH 4.01 buffer is pink
- pH 5.00 buffer is orange
- pH 7.00 buffer is yellow
- pH 10.01 buffer is blue
The buffers are available in pint (475mL) bottles, portable five packs of 2 oz. (5 x 60mL) bottles, convenient All-in-One buffer kits, 5 gallon (19L) Cubitainers™ and single-use pouches.
Specifica
pH Buffer, bottles | |
Orion pH 7.00 buffer, 5 x 60 mL | |
pH Meter and Electrode | |
Liquid | |
pH Buffer | |
Flacone |
Yellow | |
Accurate pH calibrations and NIST traceability, laboratory and bench analysis | |
7.00 ± 0.01 pH | |
5 x 60 mL | |
Water, Dibasic, Potassium Dihydrogen Phosphate, 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane, FD & C Yellow #5, Sodium Phosphate | |
Yes |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.