Learn More
Thermo Scientific™ pHmetro da banco Orion Star™ A211
Misurazione affidabile di pH, mV, ORP e temperatura con il pHmetro da banco Thermo Scientific™ Orion™ Star A211 per analisi di laboratorio avanzate e interfaccia stampante o computer
884.40€ - 1165.80€
Specifica
Precisione (mV) | Valore maggiore tra ±0,2 mV o ±0,05% della lettura |
---|---|
Precisione (pH) | ±0,002 |
Precisione (Temperatura) | ±0,1 °C |
Dettagli di gestione dei dati | Trasferisce alla stampante o al computer dati singoli, intervalli di dati o tutti i dati |
Uscite | USB, RS-232 |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11661449
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2110 |
Misuratore da banco pH Star A211 con supporto Orion | pHmetro Star A211, porta-elettrodo, adattatore universale di alimentazione, CD della documentazione, guida di avviamento rapido cartacea, cavo interfaccia computer e certificato di controllo dell'apparecchio |
884.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15661717
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2114 |
Kit pHmetro da banco Orion Star A211 con elettrodo pH ROSS Sure-Flow, sonda ATC, soluzioni e supporto | pHmetro Star A211, elettrodo pH 8172BNWP ROSS Sure-Flow con corpo in vetro, sonda ATC in acciaio inossidabile 927007MD, kit soluzione tampone pH ROSS 810199 e soluzioni, porta-elettrodo, adattatore di alimentazione universale, CD della documentazione, guida di avviamento rapido cartacea, cavo di interfaccia computer |
1165.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16211432
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2117 |
Orion Star A211 pH benchtop meter standard kit with general purpose pH/ATC electrode | Star A211 pH meter, 9157BNMD epoxy-body pH/ATC electrode, 910199 pH buffer kit, electrode stand, 100-240V universal power adapter, computer cable |
900.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15671717
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2118 |
Kit pHmetro da banco Orion Star A211 con elettrodo pH ROSS Ultra, sonda ATC, soluzioni e supporto | pHmetro Star A211, elettrodo pH 8102BNUWP ROSS Ultra con corpo in vetro, sonda ATC in acciaio inossidabile 927007MD, kit soluzione tampone pH ROSS 810199 e soluzioni, porta-elettrodo, adattatore di alimentazione universale, CD della documentazione, guida cartacea di avviamento rapido, cavo di interfaccia computer |
1105.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15681717
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2119 |
Kit pHmetro da banco Orion Star A211 con elettrodo pH Sure-Flow, sonda ATC, soluzioni e supporto | pHmetro Star A211, elettrodo pH 9165BNWP Sure-Flow con corpo in resina epossidica, sonda ATC in acciaio inossidabile 927007MD, kit soluzione tampone pH 910199 e soluzioni, porta-elettrodo, adattatore di alimentazione universale, CD della documentazione, guida di avviamento rapido cartacea, cavo di interfaccia computer e certificato |
1055.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11671449
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2115 |
Kit per pHmetro da banco Orion Star A211 con elettrodo ROSS Ultra Triode pH/ATC in vetro, soluzioni e sostegno | pH metro Star A211, elettrodo 8302BNUMD ROSS Ultra Triode pH/ATC in vetro, kit con tampone pH e soluzioni 810199 ROSS, porta-elettrodo, alimentatore universale, CD della documentazione, guida di avviamento rapido cartacea, cavo di interfaccia computer e c |
1075.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12923257
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2116 |
Kit per pHmetro da banco Orion Star A211 con elettrodo ROSS Ultra Triode pH/ATC con corpo in resina epossidica, soluzioni e sostegno | pH metro Star A211, elettrodo 8157BNUMD ROSS Ultra Triode pH/ATC con corpo in resina epossidica, kit con tampone pH e soluzioni 810199 ROSS, porta-elettrodo, alimentatore universale, CD della documentazione, guida di avviamento rapido cartacea, cavo di interfaccia computer e certificato di controllo dell'apparecchio |
1085.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Registrazione delle misurazioni di pH, mV, ORP e temperatura precisa e affidabile con il pHmetro da banco Thermo Scientific™ Orion™ Star A211, uno strumento ideale per un'ampia gamma di applicazioni e l'analisi avanzata del pH in laboratorio. Il software gratuito Orion™ Star Com, che è possibile scaricare gratuitamente, consente di eseguire la calibrazione del pH utilizzando fino a 5 punti, di registrare fino a 2000 punti di impostazione dati con ora/data e di trasferire i registri delle calibrazioni e dei dati a una stampante o a un computer tramite USB o RS232. Grazie al supporto per elettrodi è possibile posizionare facilmente i sensori nei campioni e semplificare la conservazione al fine di ridurre al minimo eventuali rotture.
I misuratori da banco per pH Thermo Scientific Orion Star A211 sono strumenti di misurazione da laboratorio facili da usare e affidabili con caratteristiche e funzioni avanzate. Le modalità di lettura selezionabili e l'indicatore di stabilità offrono flessibilità e controllo dei test. Insieme alle misurazioni vengono mostrati tutti i dati critici, compresa la temperatura, la data e l'ora, il tipo di lettura, la stabilità di misurazione, le informazioni attive sulla calibrazione e l'icona relativa alla condizione dell'elettrodo. Le istruzioni di calibrazione e configurazione su schermo possono essere visualizzate in diverse lingue locali con nuove lingue che vengono aggiunte attraverso gli aggiornamenti del software.La navigazione è semplice e veloce grazie alla tastiera completa con tasti funzione specifici del menu, tasti a doppia funzione scorrimento/scelta rapida, tasti di aumento di potenza, misurazione, visualizzazione registro e tasto agitatore che garantiscono un funzionamento semplice. Tutti i menu si trovano in un'unica posizione con accesso diretto tramite un unico tasto di scelta rapida, per accedere rapidamente, valutare e modificare le impostazioni di misurazione e dello strumento.
- Misurazione di pH, mV, mV relativi oppure ORP con temperatura
- Possibilità di eseguire la calibrazione fino a 5 punti con riconoscimento automatico del tampone del gruppo dei tamponi NIST o DIN e possibilità di inserire manualmente i valori tampone personalizzati
- L'opzione di modifica calibrazione consente di fissare i singoli punti senza la ricalibrazione completa
- Il display grafico informativo retroilluminato di facile lettura, con chiare istruzioni su schermo semplifica il funzionamento
- Possibilità di acquisire letture fondamentali con indicatore di stabilità della misurazione e modalità di lettura selezionabili – La funzione Auto-Read mantiene una lettura stabile, la funzione Continuous mostra le modifiche delle letture con opzione di tenuta e la funzione Timed registra i dati a intervalli specifici
- Grazie alla sonda controllata dell'agitatore (numero di catalogo 096019) non è necessario utilizzare le ancorette di agitazione magnetiche per miscelare le soluzioni in modo uniforme
- Il registro dati raccoglie e inserisce data/ora per un massimo di 2000 set di misurazioni con ID campione e ID utente facoltativi
- Il registro di calibrazione memorizza le dieci calibrazioni più recenti
- La memoria non volatile del misuratore garantisce che i dati e le impostazioni siano protetti, anche in caso di interruzione dell'alimentazione
- Il software Orion Star Com semplifica il trasferimento dei dati a un computer tramite connessioni USB o RS232
- Opzioni di alimentazione flessibili con adattatore universale oppure batterie AA opzionali
- La custodia con grado di protezione IP54 è resistente agli spruzzi e può essere montata a parete nel caso in cui lo spazio sul banco sia limitato.
- I misuratori includono le certificazioni CE, TUV 3-in-1 e FCC Classe A e la garanzia di sostituzione di 3 anni
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Specifica
Valore maggiore tra ±0,2 mV o ±0,05% della lettura | |
±0,1 °C | |
USB, RS-232 | |
pH con opzioni di impostazione di calibrazione, mV relativi (RmV), ORP e temperatura | |
0.1, 0.01, 0.001 pH | |
0.1 mV | |
Da -5.0 ° a 105.0 ° C, da 22.0 ° a 221.0 °F | |
0.1 °C, 0.1 °F | |
Calibrazione offset della temperatura a 1 punto | |
Sì, selezionabile | |
2000 con indicazione di data e ora | |
Allarme di limite alto/basso, allarme di richiesta calibrazione | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adattatore universale di alimentazione 50-60 Hz, 100-240 V CA (Cat. N. 1010003) | |
2 lb. | |
10 per canale con protezione mediante password | |
Adattatore universale CA (incluso) o 4 batterie AA (vendute separatamente) | |
±2000.0 mV | |
7.000 pH | |
41°F to 113°F (ambient) | |
1 | |
800 ore |
±0,002 | |
Trasferisce alla stampante o al computer dati singoli, intervalli di dati o tutti i dati | |
pH, mV, mV relativi (RmV) o ORP con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
Da -2.000 a 20.000 pH | |
±2000.0 mV | |
1 - 5 | |
22.0°F to 221.0°F | |
Manuale o automatica con sonda di temperatura ATC | |
Schermo LCD grafico con retroilluminazione | |
La memoria non volatile conserva i dati registrati, i registri di calibrazione e le impostazioni dell'apparecchio | |
Registrazione automatica dei dati con Auto-Read e modalità Timed measure; registrazione manuale dei | |
BNC (elettrodo pH o ORP), spinotto singolo (elettrodo di riferimento), MiniDIN a 8 pin (sonda di temperatura), input agitatore (sonda agitatore) | |
IP-54 | |
0.9 kg | |
Completo di tasti funzione specifici dei menu e tasti a doppia funzione scorrimento/scelta rapida | |
Misuratore da banco di pH/ mV/RmV/ORP/temperatura Orion Star A211 | |
Inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco e cinese; portoghese e coreano sono disponibili con l'aggiornamento del software | |
Da 5 a 85%, senza condensa | |
Possibile selezione di stabilità, rapida, media, lenta o Smart; possibile esclusione del calcolo della media o dell'impostazione Automatic Smart averaging | |
Da 5 ° a 45 ° C (temperatura ambiente) | |
Quattro AA (vendute separatamente) |