Learn More
Thermo Scientific™ pHmetro da banco Orion Star™ A211
BIOPHARMA
Misurazione affidabile di pH, mV, ORP e temperatura con il pHmetro da banco Thermo Scientific™ Orion™ Star A211 per analisi di laboratorio avanzate e interfaccia stampante o computer
Marca:  Thermo Scientific™ STARA2119
954.14 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24327" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15681717
  • 1055.25€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Manuals
Specification Sheets
Product Guides
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ pHmetro da banco Orion Star™ A211 > pH, mV, ORP, temperature measurements, advanced pH analysis, pH calibration