Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2-Cell Conductivity Electrodes
Achieve accurate measurements from ultrapure water, sea water, and more with these versatile 2-cell conductivity electrodes, available in a variety of materials and measurement ranges.
Marca:  Thermo Scientific™ 011010A
493.55 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10153012
  • 615.06€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
1 cm^-1
555A, 550A, 162A, 136A, 135A, 131S, 130A Meters
Orion 2 Cell Chemically Resistant Conductivity Probe
1 μS/cm to 200 mS/cm
8-pin Waterproof DIN
2-Electrode Conductivity Cells
Glass, Platinum, platinized
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ 2-Cell Conductivity Electrodes > Measurement range: 1μS/cm to 200mS/cm