Learn More
Thermo Scientific™ Sacchetto Oxoid™ AnaeroGen™ da 2.5 l
I sacchetti Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen da 2.5l producono gas anaerobico per l'uso con giare Thermo Scientific™ Oxoid da 2.5l, codice articolo AG0025 A (non incluso).
Marca: Thermo Scientific™ AN0025A
47.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I sacchetti Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen da 2.5 l producono gas anaerobico per l'uso con giare Thermo Scientific™ Oxoid da 2.5 l, codice n. AG0025 A.
- Senza necessità di acqua o catalizzatore
- Nessuna produzione di gas di idrogeno
Specifica
Sacchetto da 2.5 l Oxoid™ AnaeroGen™ | |
Thermo Scientific Oxoid | |
10/confezione | |
2.5 L |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
4289LH | Certificato di analisi | 10/04/2025 | AN0025A |
4311LH | Certificato di analisi | 10/04/2025 | AN0025A |
4341LH | Certificato di analisi | 01/04/2025 | AN0025A |
4340LH | Certificato di analisi | 01/04/2025 | AN0025A |
4312LH | Certificato di analisi | 14/03/2025 | AN0025A |