Learn More
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Respiratory Virus Screen Kit using Direct Immunofluorescence Assay
Presumptively detect respiratory syncytical virus (RSV), influenza A and B virus, parainfluenza virus 1,2 & 3, and adenovirus in respiratory specimens with this assay.
Marca:  Thermo Scientific™ K612011-2
1022.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13275519
  • 1060.00€ / 100 tests
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
IMAGEN™ Respiratory Screen
Nasopharyngeal
100 Tests
Respiratory Syncytial Virus (RSV)
Reagent
Documenti
Instructions
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto3712442 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/12/2023 Catalog NumberK612011-2
Numero di lotto3684810 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/08/2023 Catalog NumberK612011-2
Numero di lotto3611147 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/05/2023 Catalog NumberK612011-2
Numero di lotto3440140 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/09/2022 Catalog NumberK612011-2
Numero di lotto3434610 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/07/2022 Catalog NumberK612011-2
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Respiratory Virus Screen Kit using Direct Immunofluorescence Assay > 100 tests