Learn More
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Respiratory Syncytial Virus Kit (RSV) using Direct Immunofluorescence Assay
Carry out rapid detection of Respiratory Syncytical Virus (RSV) in clinical samples with this direct immunoflurescence assay.
Marca:  Thermo Scientific™ K610211-2
541.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13235779
  • 565.00€ / 50 tests
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
2°C to 8°C
Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antigen
Reagent
50 Tests
IMAGE Respiratory Syncytial Virus (RSV) Kit
Nasopharyngeal
2 x positive control slide, mounting fluid, RSV test reagent, instruction for use
Documenti
Instructions
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto6135730 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2024 Catalog NumberK610211-2
Numero di lotto3773424 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/04/2024 Catalog NumberK610211-2
Numero di lotto3660978 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/09/2023 Catalog NumberK610211-2
Numero di lotto3611148 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/04/2023 Catalog NumberK610211-2
Numero di lotto3434607 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2022 Catalog NumberK610211-2
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Respiratory Syncytial Virus Kit (RSV) using Direct Immunofluorescence Assay >