Learn More
Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Vials
Fiale in vetro con profilo basso o alto per conservare campioni in tutta sicurezza. Le fiale per campioni con collo a vite Fisherbrand™ sono disponibili in numerosi formati. I tappi a vite in polipropilene Fisherbrand™ sono disponibili separatamente.
52.15€ - 163.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | Vetro neutro di tipo 1B |
Tipo di chiusura | Tappo a vite |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15364779
|
Fisherbrand™
|
Basso | 28 ml |
52.15€
pezzi 140 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15394779
|
Fisherbrand™
|
Alto | 7 ml |
117.00€
pezzi 399 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15304789
|
Fisherbrand™
|
Alto | 10.5 ml |
111.00€
pezzi 399 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15354779
|
Fisherbrand™
|
Basso | 14 ml |
55.15€
pezzi 190 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15314789
|
Fisherbrand™
|
Alto | 14 ml |
121.00€
pezzi 264 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15324789
|
Fisherbrand™
|
Alto | 21 ml |
72.55€
pezzi 231 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15344779
|
Fisherbrand™
|
Basso | 7 ml |
60.75€
pezzi 264 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15374779
|
Fisherbrand™
|
Alto | 1.75 ml |
163.00€
pezzi 882 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15384779
|
Fisherbrand™
|
Alto | 3.5 ml |
140.00€
pezzi 666 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Realizzate in vetro neutro trasparente di tipo 1B
- Disponibili nelle versioni a forma bassa e alta con collo di dimensioni standard
- 1 Dram equivale approssimativamente a 3.55 ml (o 0.125 once liquide)
- Per applicazioni con terreni, diagnostica, conservazione, visualizzazione e raccolta di campioni
- Tappi a vite Fisherbrand™ in polipropilene nero per fiale per campioni in vetro venduti separatamente
Specifica
Trasparente | |
Vetro neutro di tipo 1B | |
Tappo a vite |