Learn More
Thermo Scientific Chemicals Papain, Carica Papaya Latex Codice prodotto.: 15414369
Thermo Scientific Chemicals Papain, Carica Papaya Latex
Codice prodotto. 15414369
100 mg
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
1 g
Codice prodotto. 15414369
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61875.MC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
A cysteine protease; breaks down intercellular matrix of cartilage
Papain, from papaya latex, has been used to digest carotid artery smooth muscle cells. Papain is used in dissecting solutions. It is used to produce Fab fragments of antibodies. It is used for cell dissociation since it has been shown to be more effective and less damaging with certain tissues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9001-73-4
Sinonimo EC 3.4.22.2
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) A cysteine protease; breaks down intercellular matrix of cartilage
Peso molecolare 23 kd
Content And Storage 2°C to 8°C
Forma Lyophilized powder,23 kDa
Quantità 100 mg
Product Type Protease
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP19L025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/03/2025 Catalog NumberJ61875.03,J61875.MB,J61875.MC
Numero di lottoS28K029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2025 Catalog NumberJ61875.03,J61875.MB,J61875.MC
Numero di lottoP05L035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/03/2025 Catalog NumberJ61875.03,J61875.MB,J61875.MC
Numero di lottoN07L048 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/02/2025 Catalog NumberJ61875.03,J61875.MB,J61875.MC
Numero di lottoM09L018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/01/2025 Catalog NumberJ61875.03,J61875.MB,J61875.MC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Papain, Carica Papaya Latex
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Papain, Carica Papaya Latex
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Papain, Carica Papaya Latex >