Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsin, for biochemistry, powder Codice prodotto.: 10687411
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific Chemicals Pepsin, for biochemistry, powder
Codice prodotto. 10687411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
100 g
Click to view available options
Quantità:
20 g
100 g
500 g
2.5 kg
Codice prodotto. 10687411
Marca: Thermo Scientific Chemicals 417071000
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Pepsin from porcine gastric mucosa, CAS # 9001-75-6, is a peptidase that is commonly used in enzymatic digestion of proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Pepsin is an endopeptidase that digests proteins by hydrolyzing peptide bonds
  • It is the active form of pepsinogen, which is produced in the chief cells of the gastric mucosa
Applications
  • Pepsin is commonly used to produce F(ab’)2 fragments from antibodies
  • It has been used along with other enzymes to demonstrate the effects of fixation and enzymatic digestion in immunohistochemical assays, using paraffin-embedded tissue
  • It can be used in hydrolyzing dry cervical samples in mice
  • It has been used in the digestion of crude wheat gliadin
  • It has been used to stimulate in vitro gastric digestion of cooked cod, cocoa mass, and dietary fiber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9001-75-6
Specifica
Quantità 100 g
Product Type Pepsin
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467191 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog Number417075000,417070025,417071000,417070200
Numero di lottoA0451115 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/03/2024 Catalog Number417075000,417070025,417071000,417070200
Numero di lottoA0400231 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number417075000,417070025,417071000,417070200
Numero di lottoA0443038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/06/2022 Catalog Number
Numero di lottoA0414914 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/03/2022 Catalog Number417075000,417070025,417071000,417070200
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pepsin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Pepsin, for biochemistry, powder >