Learn More
Macherey-Nagel™ Carta pH
Per misurare facilmente il pH. La cartina pH Macherey-Nagel™ viene fornita in formato circolare con un'ampia gamma di intervalli di pH.
Marca: Macherey-Nagel™ 90213
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Measure pH simply and easily. Macherey-Nagel™ pH paper comes in a circular format with a wide variety of pH ranges.
- Universal and special indicator papers - simple pH measurement
- Universal and special indicator papers supplied in plastic reels that ensure protection against external influences .
- Always ready for use .
- The reaction color of the paper is compared with the color scale and read the pH . Allows a very simple pH measurement .
Specifica
ISO 9001 | |
Roll | |
1 Each |
9 to 13 | |
9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0 | |
pH Paper |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Accessori e Servizi
Pezzi di ricambio
-
Macherey-Nagel™ pH Indicator Papers, Refill X3 REFILL 5M 9,0-13,0 PH Codice del prodotto: 10373451
20.50€ / pezzi 3
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Carta pH > pH Range: 9 to 13