Learn More
Thermo Scientific™ Micropiastre Pierce™ da 96 pozzetti
Bind antibodies with high capacity using these specially formulated polystyrene plates for ELISA and other immunoassays.
Marca:  Thermo Scientific™ 15041
Codice prodotto. 10563364
  • 546.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce 96-Well Microplates are made of specially formulated polystyrene and treated to produce high-capacity antibody-binding characteristics.
Pierce 96-Well Microplates are standard flat-bottom clear and white assay plates for ELISA and other protein-based methods. Each lot is certified to ensure adherence to strict performance criteria. Clear and opaque white varieties are available in 100-plate and 25-plate cases, respectively. Use the clear plates to perform colorimetric ELISA and other assays for measurement in standard spectrophotometer plate readers. Use the white plates to perform fluorescent or chemilumiescent assays for detection in fluorescence or luminometer readers.
Highlights:
  • Specially formulated optically clear polystyrene and treated to provide protein coating capacity
  • High binding capacity surface improves the overall performance in immunoassay applications
  • Certified for performance, having consistently low coefficients of variation (CV) among wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Adsorption, Hydrophilic
Piastre Pierce in polistirene a 96 pozzetti, con tacche agli angoli
100 Plate
Clear
Polystyrene
96
Flat Bottom (F-well)
100 plates
Store at room temperature.
Colorimetric
Pierce
Well Plate
360 μL
Polystyrene
None
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZL4428931 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/12/2024 Catalog Number15041
Numero di lottoZL4428931A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/12/2024 Catalog Number15041
Numero di lottoZK4428921 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number15041
Numero di lottoSPECS Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number15041
Numero di lottoZJ4323541 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number15041
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Micropiastre Pierce™ da 96 pozzetti > Clear, corner notch