Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Blocking Buffer
Optimize Western blotting systems by decreasing both background signal and incubation time compared to traditional blocking agents with this ready-to-use blocker solution.
Marca:  Thermo Scientific™ 37575
234.30 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13474289
  • 330.00€ / 500mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Optimize Western blotting systems by decreasing both background signal and incubation time compared to traditional blocking agents with Thermo Scientific™ Pierce Fast Blocking Buffer, a ready-to-use blocker solution.
Additional Information and Online Ordering
Pierce Fast Blocking Buffer streamlines Western blot protocols by providing consistent, high-quality blocking for nitrocellulose or PVDF membranes in only 5 minutes. Blocking and probing steps with Fast Blocking Buffer prevents nonspecific binding of detection antibodies during probing steps but allows specific detection to occur. Pierce Fast Wash Buffer provides efficient membrane washing after incubation with a primary and secondary antibody to effectively shorten total washing time to 20 minutes (from the typical 90 minutes). These two buffers are compatible with antibodies and biotin-avidin systems, as well as both nitrocellulose and PVDF membranes. The blocking buffer provides rapid and effective blocking in just five minutes while producing results comparable to traditional blockers for Western blots.
Highlights:
  • Fast – use both buffers to shorten the typical Western blot development by over 2 hours
  • Simple – optimized protocol makes Western blot analysis easier than ever
  • Low background – provides results comparable to classic Western blotting buffers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blocking Buffer
Liquid
1X
Upon receipt store at 4°C.
500 mL
Western Blot
TBST
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZK403472 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number37575
Numero di lottoZH399359 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/08/2024 Catalog Number37575
Numero di lottoZF395903 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/06/2024 Catalog Number37575
Numero di lottoZB386728 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/03/2024 Catalog Number37575
Numero di lottoYL380573 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2024 Catalog Number37575
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Blocking Buffer > Fast Blocking Buffer; 500mL