Learn More
Thermo Scientific™ Kit e agarosio alla proteina A/G Pierce™
Affinity purify antibodies (IgG) with versatile, recombinant Protein A/G agarose offered in bottles, spin columns, filter plates and complete purification kits.
Marca:  Thermo Scientific™ 20421
523.19 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11826784
  • 566.00€ / 3mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Agarose
Agarose Resin, Affinity
Protein A/G
Upon receipt store product at 4°C. Product is shipped with wet ice pack.
Pierce™
Bottle
IgG Antibodies
3 ml
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZI401434 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/10/2024 Catalog Number20421
Numero di lottoZC387667 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/04/2024 Catalog Number20421
Numero di lottoRH235107 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/04/2024 Catalog Number20421
Numero di lottoSPECS Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/11/2023 Catalog Number20421
Numero di lottoYJ377855 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/11/2023 Catalog Number20421
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Kit e agarosio alla proteina A/G Pierce™ > Resin, 3mL