Learn More
Buerkle™ PP/PE Plastic Barrel Funnels
All-purpose funnels with suspension eyelet for safe filling of containers.
Marca: Buerkle™ 9602-0200
11.16 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Manufactured from either polypropylene or polyethylene
- Available in a range of diameters
Specifica
200 mm | |
Polypropylene | |
Occhiello per sospensione |
22 mm | |
For Foodstuffs | |
Barrel Funnel |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now