Learn More
Buerkle™ PP/PE Plastic Barrel Funnels
All-purpose funnels with suspension eyelet for safe filling of containers.
12.40€ - 149.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For Foodstuffs |
---|---|
Include | Occhiello per sospensione |
Product Type | Barrel Funnel |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10386562
|
Buerkle™
9602-0200 |
200 mm |
12.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10645293
|
Buerkle™
9602-0250 |
250 mm |
21.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11951491
|
Buerkle™
9602-0350 |
350 mm |
44.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11961491
|
Buerkle™
9602-0400 |
400 mm |
105.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10466061
|
Buerkle™
9602-0450 |
430 mm |
149.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Manufactured from either polypropylene or polyethylene
- Available in a range of diameters
Specifica
For Foodstuffs | |
Occhiello per sospensione | |
Barrel Funnel |
Titolo del prodotto
Buerkle™ PP/PE Plastic Barrel Funnels