Learn More
Quickfit™ Clip in poliacetale per giunti conici
In resina acetalica, per garantire resistenza e durata. I morsetti in resina acetalica Quickfit™ per giunti conici sono progettati per assicurare i corrispondenti accessori in vetro Quickfit™ con giunti conici.
Marca: Quickfit™ KC19
49.78 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Manufactured from polyacetal for strength and rigidity. Quickfit™ Polyacetal Clamps for Conical Joints are designed to secure corresponding Quickfit™ glassware with conical joints.
- Effortless attachment and removal of clips
- Reduces the need for traditional clamping
- Withstands temperatures up to 80°C
- Color coded sizes for quick identification
Specifica
10/conf. | |
Poliacetale | |
Joint Size 19/26 |
Morsetto per giunto | |
Vetreria con giunti conici | |
Blu |