Learn More
Polyethylene glycol 2,000, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Polyethylene glycol is used in the field of pharmaceuticals, cosmetics, paper, rubber and ceramics and in wood processing. It is also used in the manufacture of surfactants, dispersant resin and plastics. It acts as a dye carrier in paints and inks; soldering fluxes with good spreading property and as a softener and antistatic agent for textiles. It is also one of the main materials of ester type surface active agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Polyethylene glycol 2,000 |
pH | 5 to 7 |
Punto di fusione | 53°C to 55°C |
Indice di Merck | 14,7568 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons. |
Quantità | 1000 g |
Odore | Odorless |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252223 | Certificato di analisi | 06/09/2024 | B22181.30,B22181.0B,B22181.PG |
10251010 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | B22181.30,B22181.0B,B22181.PG |
10247727 | Certificato di analisi | 21/09/2023 | B22181.30,B22181.0B,B22181.PG |
10241359 | Certificato di analisi | 17/08/2023 | B22181.30,B22181.0B,B22181.PG |
10247400 | Certificato di analisi | 07/08/2023 | B22181.30,B22181.0B,B22181.PG |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%