Learn More
Polyethylene glycol 400, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Polyethylene glycol is used in a variety of pharmaceutical formulations. It finds application in Hewlett-Packard designjet printers as an ink solvent and a lubricant for the print heads. It is an important raw material for the manufacture of polyuretnae, PEG salts of lauric, oleic and stearic acids and latex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Polyethylene glycol 400 |
pH | 5 to 7 |
Punto di fusione | 4°C to 8°C |
Formula lineare | H(OCH2CH2)nOH |
Densità | 1.126 |
Indice di Merck | 14,7568 |
Informazioni di solubilità | Miscible with water,acetone,alcohols,benzene,glycerin,glycols and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with aliphatic hydrocarbons. |
Quantità | 250 g |
Punto d'infiammabilità | 240°C (464°F) |
Odore | Odorless |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10249059 | Certificato di analisi | 12/08/2024 | B21992.0B,B21992.30 |
10240380 | Certificato di analisi | 29/04/2022 | B21992.0B,B21992.30 |
10238470 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | B21992.0B,B21992.30 |
10213733 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B21992.0B,B21992.30 |
10180125 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B21992.0B,B21992.30 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
45Hours
7Minutes
54Seconds
44nuova offerta Save Up to 70%