Learn More
Polyethylene glycol 4,000, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11463207
Polyethylene glycol 4,000, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11463207
250 g
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Codice prodotto. 11463207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16151.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Polyethylene glycol is used in gene delivery of protoplast transfection and incubation. It is used in the preparation of extraction for measuring cytosolic phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) from plant tissues. It is useful to mediate DNA transformation into protoplasts derived from rice leaf sheaths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEG 4000
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polyethylene glycol 4,000
pH 5 to 7
Punto di fusione 58°C to 62°C
Indice di Merck 14,7568
Informazioni di solubilità Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Quantità 250 g
Odore Odorless
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS28K031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/08/2024 Catalog NumberA16151.0B,A16151.0I,A16151.30
Numero di lotto10219963 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/04/2024 Catalog NumberA16151.0B,A16151.0I,A16151.30
Numero di lottoN06K020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/02/2024 Catalog NumberA16151.0B,A16151.0I,A16151.30
Numero di lotto10246645 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2023 Catalog NumberA16151.0B,A16151.0I,A16151.30
Numero di lottoS28J024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/07/2023 Catalog NumberA16151.0B,A16151.0I,A16151.30
Titolo del prodotto
Polyethylene glycol 4,000, Thermo Scientific Chemicals >