Learn More
BRAND™ Provetta per centrifuga in polipropilene
In polipropilene ad alta trasparenza. Le provette per centrifuga BRAND™ in polipropilene possono resistere a RCF fino a 3000. Graduate e marcate CE in base alla Direttiva IVD 98/79 CE. Disponibili senza sterilizzazione e con sterilizzazione con raggi y con capacità di 15 ml o 50 ml, con o senza base. Tappi a vite in polietilene con cono sigillante inclusi.
Marca: BRAND™ 114821
206.24 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24317" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Polypropylene (PP)
- Translucent.
- Withstands RCF up to 3000.
- Graduated, available non-sterile and y-ray sterilized in 15 ml (graduated up to 13 ml) or 50 ml.
- Screw cap PE with sealing cone.
- High clarity.
Specifica
50 mL | |
Without Base | |
114 mm | |
Screw Cap | |
Yes | |
3000 x g |
Polypropylene | |
Sterile | |
Conical | |
30 mm | |
Centrifuge Tube |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
18Hours
13Minutes
30Seconds
58 -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now