Learn More
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout
I sistemi di chiusura per valvole a saracinesca hanno un esclusivo centro preforato per valvole con vite esterna o ad 'asta saliente'. I sistemi di chiusura possono utilizzare lucchetti con archi fino a 9,53 mm di diametro.
Marca:  Brady™ 065561
Codice prodotto. 10142604
  • 29.95€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS and Y or ''rising stem'' valves.
  • Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter.
  • Danger labels in English, Spanish and French are included.
Specifica
Specifica
Gate Valve Lockout
Red
OSHA 1910.147
5.2 in.
132.08 mm
50.60 x 184.80 x 141.70 mm
Lockout Tagout
141.7 mm
7.28 in.
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 RED
Polypropylene
Brady Gate Valve Lockouts
0.38 in.
9.7 mm
184.80 x 141.70 mm
5.58 in.
1 Ea.
184.8 mm
Titolo del prodotto
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout > Polypropylene Gate Valve Lockout; Color: Red; Width: 184.8 mm; Height: 141.7 mm